Kluczowe dokumenty
SAB4503194
Sigma-Aldrich
Anti-Calmodulin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CALM, CALM1, CALM2, CALM3, CAM
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALM1(801)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciw kalmodulinie wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kalmoduliny.
Kalmodulina (CaM), wysoce konserwatywne białko wiążące Ca2+, jest mapowana na ludzki chromosom 14q32. Kalmodulina jest małym białkiem obficie występującym w mózgu i kodowanym przez trzy geny (CALM1-3).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kalmoduliny.
Zakres immunogenu: 46-95
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw kalmodulinie zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Kalmodulina (CaM) pełni rolę modulacyjną zależną od Ca2+. Bierze udział w proliferacji komórek i aktywności mięśni. Kalmodulina odgrywa główną rolę w katecholaminergicznym polimorficznym częstoskurczu komorowym (CPVT) i zespole długiego QT (LQTS). Białko to moduluje procesy transkrypcyjne wymagane do prawidłowego funkcjonowania serca.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Arrhythmogenic Calmodulin Mutation D129G Dysregulates Cell Growth, Calmodulin-dependent Kinase II Activity and Cardiac Function in Zebrafish.
Berchtold MW, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(52), 26636?26646-26636?26646 (2016)
Paeoniflorin, the Main Active Ingredient of Shuyu Capsule, Inhibits Cav1. 2 and Regulates Calmodulin/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Signalling.
Song C, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
Orthologs of seven genes (AKT1, CDC42BPB, DIO3, EIF5, JAG2, KLC, NDUFB1) from human chromosome 14q32 map to distal chicken chromosome 5.
Boyd Y, et al.
Mammalian Genome, 13(2), 120-122 (2002)
Elucidating arrhythmogenic mechanisms of long-QT syndrome CALM1-F142L mutation in patient-specific induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes.
Rocchetti M, et al.
Cardiovascular Research, 113(5), 531-541 (2017)
Presynaptic Calmodulin targets: lessons from structural proteomics.
Lipstein N, et al.
Expert Review of Proteomics, 14(3), 223-242 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503194-100UG4061837746024