Kluczowe dokumenty
SAB5200109
Sigma-Aldrich
Anti-AQP1 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AQP1, Anti-Aquaporin 1, Anti-Water channel protein CHIP29
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 28.5 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Aqp1(25240)
Opis ogólny
Akwaporyna 1 (AQP1) ulega ekspresji w układzie nerwowym. Identyfikator genu tego białka to 25240.
Specyficzność
Wykrywa ~28,5 kDa. Może wykrywać większe pasma glikozylowane ~35-50 kDa.
Immunogen
N-końcowy peptyd
Działania biochem./fizjol.
Akwaporyna 1 (AQP1) pomaga w transporcie wody przez błony komórkowe. Przyczynia się również do migracji i proliferacji komórek mięśni gładkich tętnic płucnych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, pH 7...4, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Segura-Anaya et al.
Neuroscience, 285, 119-127 (2014-12-03)
Aquaporin 1 (AQP1) is a member of a family of small, integral membrane water-transporting proteins, which facilitate water movement across cell membranes in response to osmotic gradients. Several papers have studied the expression and function of the AQPs in the
Ning Lai et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 50(6), 1010-1020 (2013-12-18)
Pulmonary arterial smooth muscle cell (PASMC) proliferation and migration are important contributors to the vascular remodeling that occurs during development of pulmonary hypertension. We previously demonstrated that aquaporin (AQP)1, a member of the water channel family of proteins, was expressed
Y L Yu et al.
Biomaterials, 35(25), 6822-6828 (2014-05-27)
Renal regeneration approaches offer great potential for the treatment of chronic kidney disease, but their availability remains limited by the clinical challenges they pose. In the present study, we used continuous detergent perfusion to generate decellularized (DC) rat kidney scaffolds.
Tomoko Iida et al.
Clinical and experimental nephrology, 18(3), 432-443 (2013-07-19)
Several proteins have been proposed as new urinary biomarkers of kidney injuries, but they are not always capable of identifying the kidney nephron segment that has been injured. Since calbindin 1 protein is exclusively localized in the kidney distal nephron
Dieanira Erudaitius et al.
PloS one, 12(1), e0170442-e0170442 (2017-01-21)
Cancer cell toxicity to therapeutic H2O2 varies widely depending on cell type. Interestingly, it has been observed that different cancer cell types have varying peroxiporin expression. We hypothesize that variation in peroxiporin expression can alter cell susceptibility to therapeutic H2O2