Kluczowe dokumenty
SAB4501545
Sigma-Aldrich
Anti-AQP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AQP-1, AQP-CHIP, aquaporin 1, aquaporin-1, aquaporin-CHIP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP1(358)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-AQP1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka AQP1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego AQP1.
Zakres immunogenu: 101-150
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y L Yu et al.
Biomaterials, 35(25), 6822-6828 (2014-05-27)
Renal regeneration approaches offer great potential for the treatment of chronic kidney disease, but their availability remains limited by the clinical challenges they pose. In the present study, we used continuous detergent perfusion to generate decellularized (DC) rat kidney scaffolds.
Tomoko Iida et al.
Clinical and experimental nephrology, 18(3), 432-443 (2013-07-19)
Several proteins have been proposed as new urinary biomarkers of kidney injuries, but they are not always capable of identifying the kidney nephron segment that has been injured. Since calbindin 1 protein is exclusively localized in the kidney distal nephron
Anugraha Rajagopalan et al.
Cell reports methods, 1(2) (2021-11-13)
Spatial organization of molecules and cells in complex tissue microenvironments provides essential organizational cues in health and disease. A significant need exists for improved visualization of these spatial relationships. Here, we describe a multiplex immunofluorescence imaging method, termed SeqStain, that
Ming-Che Tsai et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 77(4), 585-591 (2014-09-25)
The primary goal of this study was to test whether high-altitude exposure (HAE of 9.7% O2 at 0.47 absolute atmosphere [ATA] for 3 days) was capable of increasing lung edema, neutrophil, and hemorrhage scores as well as decreasing lung levels
Jungo Kato et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(4), 562-567 (2014-08-16)
Aquaporin-4 (AQP4) is a water channel protein that is predominantly expressed in astrocytes in the CNS. The rapid water flux through AQP4 may contribute to electrolyte/water homeostasis and may support neuronal activities in the CNS. On the other hand, little
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501545-100UG4061837744693