ZRB1800
Anti-ARNT Antibody, clone 1H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H2, recombinant monoclonal
opis
1H2 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 86.64 kDa
observed mol wt ~87 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, monkey, feline, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNT(405)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARNT in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ARNT in L6 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ARNT in MCF-7 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ARNT in human uterus tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ARNT with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)