Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA002739
Sigma-Aldrich
Anti-CNTNAP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell recognition molecule Caspr2 antibody produced in rabbit, Anti-Contactin-associated protein-like 2 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
CNKDVGAFFEEGMWLRYNFQAPATNARDSSSRVDNAPDQQNSHPDLAQEEIRFSFSTTKAPCILLYISSFTTDFLAVLVKPTGSLQIRYNLGGTREPYNIDVDHRNMANGQPHSVNITRHEKTIFLKLDHYPSVSYHLPSSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTNAP2(26047)
Immunogen
Contactin-associated protein-like 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CNTNAP2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CNTNAP2 (contactin associated protein-like 2) jest białkiem synaptycznym należącym do nadrodziny neureksyn. U myszy ulega silnej ekspresji w korze mózgowej, a także w płaszczu korowym. Koduje białko transmembranowe obecne w aksonach mielinizowanych w aksonach. Kodowane białko kontroluje przestrzenne grupowanie się bramkowanych napięciem kanałów potasowych Kv1.1 i Kv1.2. Niedobór tego genu wpływa na funkcje behawioralne i poznawcze. Stwierdzono, że zmiana ekspresji genu CNTNAP2 powoduje upośledzenie umysłowe, zachowania autystyczne, drgawki i małogłowie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77928
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mandy Krumbiegel et al.
European journal of human genetics : EJHG, 19(2), 186-193 (2010-09-03)
Genetic and nongenetic factors contribute to development of pseudoexfoliation (PEX) syndrome, a complex, age-related, generalized matrix process frequently associated with glaucoma. To identify specific genetic variants underlying its etiology, we performed a genome-wide association study (GWAS) using a DNA-pooling approach.
Christian Clemm von Hohenberg et al.
Journal of psychiatric research, 47(10), 1349-1356 (2013-07-23)
CNTNAP2 is a gene on chromosome 7 that has shown associations with autism and schizophrenia, and there is evidence that it plays an important role for neuronal synchronization and brain connectivity. In this study, we assessed the relationship between Diffusion
Srirangan Sampath et al.
PloS one, 8(10), e77906-e77906 (2013-10-23)
Multiple lines of genetic evidence suggest a role for CNTNAP2 in autism. To assess its population impact we studied 2148 common single nucleotide polymorphisms (SNPs) using transmission disequilibrium test (TDT) across the entire ~3.3 Mb CNTNAP2 locus in 186 (408
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002739-25UL4061842781768
HPA002739-100UL4061837134098