Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1079
Sigma-Aldrich
Anti-CNTNAP2 Antibody, clone 2D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D17, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~148.17 kDa
observed mol wt ~165 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2D17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko podobne do kontaktiny 2 (CNTNAP2). Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do kontaktiny 2 (CNTNAP2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CNTNAP2 w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CNTNAP2 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd CNTNAP2 z KD wynoszącym 3,7 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CNTNAP2 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-CNTNAP2, klon 2D17 10889, nr kat. ZRB1079, jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na CNTNAP2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Contactin-associated protein-like 2 (UniProt: Q9UHC6; znany również jako Cell recognition molecule Caspr2, CNTNAP2) jest kodowany przez gen CNTNAP2 (znany również jako CASPR2, KIAA0868) (Gene ID: 26047) u człowieka. CNTNAP2 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I z rodziny neureksyn, która ulega ekspresji głównie w układzie nerwowym. Pośredniczy w adhezji komórek synaptycznych i jest wymagana, wraz z CNTNAP1, do promieniowej i podłużnej organizacji mielinowanych aksonów. Odgrywa również rolę w tworzeniu funkcjonalnych odrębnych domen, które są krytyczne dla solnego przewodzenia impulsów nerwowych w mielinowanych włóknach nerwowych. CNTNAP2 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 28-1262), domenę transbłonową (aa 1263-1283) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1284-1331). Wykazano, że pozbawienie CNTNAP2 w kulturach korowych upośledza rozwój kolców. Wiadomo, że mutacje w genie CNTNAP2 są związane z niepełnosprawnością intelektualną, padaczką, schizofrenią, zaburzeniami językowymi i autyzmem. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Gdalyahu A, et al., (2015). PLoS ONE. 10(5); e0125633).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)