Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1630
Sigma-Aldrich
Anti-EAAT2 Antibody, clone 1K8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Excitatory amino acid transporter 2, Glutamate/aspartate transporter II, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 62.1 kDa
observed mol wt ~58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 1K8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa transporter aminokwasów pobudzających 2 (EAAT2). Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego transportera aminokwasów pobudzających 2 (EAAT2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło EAAT2 w lizacie tkanki mózgu szczura. Testowane zastosowania Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EAAT2 w lizatach tkanki mózgowej człowieka i myszy. Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd EAAT2 z KD wynoszącym 5,8 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło EAAT2 w astrocytach szczura. Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło EAAT2 w skrawkach tkanek ludzkiego mózgu i mózgu szczura. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-EAAT2, klon 1K8 ZooMAb, nr kat. ZRB1630, jest króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na EAAT2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Transporter aminokwasów pobudzających 2 (UniProt: P43004; znany również jako transporter glutaminianu/asparaginianu II, zależny od sodu transporter glutaminianu/asparaginianu 2, członek rodziny nośników substancji rozpuszczonych 1, EAAT-2) jest kodowany przez gen SLC1A2 (znany również jako EAAT2, GLT1) (Gene ID: 6506) u człowieka. EAAT-2 jest wieloprzebiegowym homotrimerycznym białkiem błonowym, które służy jako główny zależny od sodu transporter o wysokim powinowactwie, który przenosi glutaminian z powrotem do komórki po neurotransmisji. Ulega ekspresji głównie w komórkach astrogleju, gdzie odpowiada za około 90% całkowitego wychwytu glutaminianu i utrzymuje pozakomórkowy glutaminian poniżej poziomu ekscytotoksycznego. EAAT-2 funkcjonuje jako symporter, który transportuje jedną cząsteczkę aminokwasu wraz z dwoma lub trzema jonami Na+ i jednym protonem, równolegle z przeciwtransportem jednego jonu K+. EAAT-2 zawiera 6 domen cytoplazmatycznych, 5 domen zewnątrzkomórkowych i 8 regionów transbłonowych oraz dwie spiralne spinki do włosów, które zanurzają się w błonie. Te helikalne struktury spinki do włosów odgrywają ważną rolę w procesie transportu. Pierwsza wchodzi do błony od strony cytoplazmatycznej, druga od strony zewnątrzkomórkowej. Podczas cyklu transportowego regiony zaangażowane w transport aminokwasów, a zwłaszcza spiralne spinki do włosów, poruszają się pionowo o około 1,5 do 1,8 nm, naprzemiennie między ekspozycją na fazę wodną a ponownym umieszczeniem w dwuwarstwie lipidowej. Natomiast regiony zaangażowane w trimeryzację nie poruszają się. Mutacja w genie SLC1A2 może powodować wczesną dziecięcą encefalopatię padaczkową, heterogenną grupę ciężkich padaczek dziecięcych charakteryzujących się opornymi na leczenie napadami, zaburzeniami neurorozwojowymi i złym rokowaniem. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Kim, K., et al. (2011). J. Cell Physiol. 226(10); 2484-2493).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)