Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB5702763
Sigma-Aldrich
Anti-EAAT1/SLC1A3 Antibody, clone 7Y4U5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7Y4U5, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GTKENMHREGKIVRVTAADAFLDLIRNMFPPNLVEACFKQFKTNYEKRSFKVPIQANETLVGAVINNVSEAMETLTRITEELVPVPGSVNGVNALGLVVFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC1A3(6507)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a member of a high affinity glutamate transporter family. This gene functions in the termination of excitatory neurotransmission in central nervous system. Mutations are associated with episodic ataxia, Type 6. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT1/SLC1A3 (P43003).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1