ZRB1556
Anti-p-Cofilin (Ser3) Antibody, clone 5L4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Fosfoproteina 18 kDa, Izoforma niemięśniowa kofiliny, p18
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5L4, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 18.5 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, hamster
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HeLa poddanych działaniu Nocodazolu.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło fosfo-kofilinę (Ser3) w lizacie z komórek HeLa poddanych działaniu Nocodazolu (40 ng/ml; 8 h), ale nie w komórkach nieleczonych.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Cofilinę (Ser3) w lizacie z komórek jajnika chomika chińskiego (CHO), przez noc głodzonych surowicą i traktowanych Nocodazolem (100 nM; 18 h).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Cofilinę (ser3) w komórkach MCF-7, ale nie w komórkach traktowanych fosforylowaną Cofiliną (Ser3).
Test inhibicji peptydowej: Wykrywanie pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa traktowanych Nocodazolem (40 ng/mL; 8 h) było uniemożliwione przez wstępne zablokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ZRB1556-25UL | 4065269092544 |
ZRB1556-4X25UL | 4065269092551 |