Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1157
Sigma-Aldrich
Anti-Rhodopsin Antibody, clone 5D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D17, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~38.89 kDa
observed mol wt ~39 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 5D17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa rodopsynę. Jego celem jest epitop w 16 aminokwasach od N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej rodopsyny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki oka myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rodopsynę w lizacie tkanki oka myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rodopsynę w lizacie tkanki ludzkiej siatkówki.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd rodopsyny z KD wynoszącym 1,5 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło rodopsynę w skrawkach tkanki ludzkiej siatkówki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło rodopsynę w komórkach Y79.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Rhodopsin, klon 5D17 10889, nr kat. ZRB1157, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na rodopsynę i jest testowane w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Rodopsyna (UniProt: P08100; znana również jako Opsin-2) jest kodowana przez gen RHO (znany również jako OPN2) (Gene ID: 6010) u człowieka. Rodopsyna jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które znajduje się w komórkach fotoreceptorów w kształcie pręcików, które pośredniczą w widzeniu w słabym świetle. Zawiera cztery domeny zewnątrzkomórkowe, siedem domen transbłonowych i cztery domeny cytoplazmatyczne. Jest syntetyzowana w wewnętrznym segmencie komórek fotoreceptorów pręcików przed transportem wektorowym do błon dyskowych w rzęskach fotoreceptorowych zewnętrznego segmentu pręcika. Rodopsyna jest wymagana do widzenia tworzącego obraz przy niskiej intensywności światła. Jest niezbędna do przeżycia komórek fotoreceptorów po urodzeniu. Indukowana światłem izomeryzacja chromoforu 11-cis-retinalu do all-trans-retinalu wyzwala zmianę konformacyjną, która aktywuje sygnalizację poprzez białka G. Późniejsza fosforylacja receptora pośredniczy w wypieraniu związanej podjednostki alfa białka G przez SAG i kończy sygnalizację. Wiadomo, że mutacje w genie RHO powodują retinitis pigmentosa 4, która charakteryzuje się złogami pigmentu siatkówki i utratą komórek fotoreceptorów pręcikowych, a następnie wtórną utratą fotoreceptorów stożkowych prowadzącą do ślepoty w nocy. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)