ZRB1600
Anti-PUMA Antibody, clone 1L16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Bcl-2-binding component 3;isoforms 1/2;JFY-1;p53 up-regulated modulator of apoptosis
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L16, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 20.53 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PUMA in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PUMA in NIH3T3 and L6 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PUMA peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PUMA in human small intestine tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PUMA in A431, HeLa, HepG2, and NIH3T3 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1