Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1613
Sigma-Aldrich
Anti-Filamin A Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
FLN-A; Białko wiążące aktynę 280; ABP-280; Alfa-filamina; Białko wiążące aktynę śródbłonka; Filamina-1; Filamina niemięśniowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 280.74 kDa
observed mol wt ~260 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse, bovine, canine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D12 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa filaminę A. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej filaminy A.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Filaminę A w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Filaminę A w lizatach z komórek A431 i C6 oraz mysiej tkance płucnej.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała Filaminę A z KD wynoszącym 3,8 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Filaminę A w komórkach U2OS.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Filaminę A w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Filamina-A (UniProt: P21333; znana również jako FLN-A, Actin-binding protein 280, ABP-280, Alpha-filamin, Endothelial actin-binding protein, Filamin-1, Non-muscle filamin) jest kodowana przez gen FLNA (znany również jako FLN, FLN1) (Gene ID: 2316) u człowieka. Filamina-A jest wszechobecnym cytoszkieletowym białkiem homodimerycznym, które wiąże się z filamentami aktyny w cytoszkielecie płytek krwi i łączy tę strukturę z innymi białkami strukturalnymi / sygnalizacyjnymi, takimi jak -aktynina i receptory błonowe, takie jak receptor vWF (GPIb-IX-V). Ulega również ekspresji w migrujących neuronach w prenatalnej korze nowej. Każdy monomer Filaminy-A zawiera N-końcową domenę wiążącą aktynę, po której następują 24 tandemowe domeny podobne do immunoglobulin (Ig), przerwane dwoma elastycznymi zawiasami. Dwa monomery dimeryzują poprzez swoją domenę C-końcową, aby wygenerować formę homodimeryczną. Wykazano, że powtórzenie 24 i druga domena zawiasowa są ważne dla tworzenia dimerów. Powtórzenie filaminy 20 oddziałuje z powtórzeniem filaminy 21 maskując miejsce wiązania ligandu na powtórzeniu filaminy 21, co skutkuje konformacją autoinhibicji. Ta autoinhibicja może być złagodzona przez ligandy takie jak ITGB7 lub FBLIM1. Filamina-A promuje ortogonalne rozgałęzianie filamentów aktyny i łączy filamenty aktyny z glikoproteinami błonowymi. Kotwiczy różne białka transmembranowe do cytoszkieletu aktyny i służy jako rusztowanie dla szerokiej gamy cytoplazmatycznych białek sygnalizacyjnych. Odgrywa również rolę w kontaktach komórka-komórka i połączeniach adhezyjnych podczas rozwoju naczyń krwionośnych, serca i narządów mózgu oraz odgrywa rolę w morfologii płytek krwi poprzez interakcję z SYK, która reguluje sygnalizację receptorów zawierających ITAM i ITAM-podobne. Podczas procesu prowadzenia aksonów, Filamina-A jest wymagana do zapadania się stożka wzrostu indukowanego przez stymulację neuronów za pośrednictwem SEMA3A. Jej fosforylacja przy serynie 2152 jest negatywnie regulowana przez jej autoinhibicyjną konformację. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)