Kluczowe dokumenty
SAB4500951
Sigma-Aldrich
Anti-Filamin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
α-filamin, ABP-280, Endothelial actin-binding protein, FLN, FLN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 280 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLNA(2316)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciw filaminieA wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka filaminy A.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej filaminy A.
Zakres immunogenów: 2121-2170
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian J Sulzmaier et al.
Oncotarget, 7(48), 79869-79884 (2016-11-10)
In glioblastoma (GBM), infiltration of primary tumor cells into the normal tissue and dispersal throughout the brain is a central challenge to successful treatment that remains unmet. Indeed, patients respond poorly to the current therapies of tumor resection followed by
Weiwei Luo et al.
The Journal of cell biology, 202(7), 1057-1073 (2013-10-02)
Actin filaments, with the aid of multiple accessory proteins, self-assemble into a variety of network patterns. We studied the organization and dynamics of the actin network in nonadhesive regions of cells bridging fibronectin-coated adhesive strips. The network was formed by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500951-100UG4061837184697