Kluczowe dokumenty
BMSC1005SC5
Sigma-Aldrich
Microtube Centrifuge Tubes
capacity 5 mL, clear tube, non-sterile, cap (screw, separate), pack of 500 ea (5 x bags 100ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (screw, separate)
clear tube
conical bottom
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
graduations
opakowanie
pack of 500 ea (5 x bags 100ea)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1005-SC5
pojemność
5 mL
probówka śr.
16 mm
przydatność
suitable for (centrifugation)
suitable for PCR
Opis ogólny
Probówki MacroTubes o pojemności 5 ml wykorzystują wszystkie udogodnienia standardowych probówek stożkowych o pojemności 15 ml i skalują je w dół, aby zapewnić oszczędność miejsca i mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Przydatne w temperaturach od -86°C do 110°C, probówki te są cennym zasobem do gotowania i przechowywania próbek w bardzo niskich temperaturach. Do wyboru są sterylizowane promieniami gamma opakowania z dołączonymi zakrętkami lub niesterylne opakowania zbiorcze z oddzielnymi zakrętkami. Piankowe stojaki są podobne do opakowań zwykle kojarzonych z probówkami 15 ml (pionowo z dołączonymi zakrętkami), ale wymagają około 60% mniej miejsca do przechowywania.
Zastosowanie
wirowanie, PCR
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)