Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F16 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa białko palca cynkowego SNAI1. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka palca cynkowego SNAI1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło SNAI1 w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło SNAI1 w lizatach z ludzkiej nerki, NIH3T3 i komórek Cos-7.
Analiza immunocytochemiczna: 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SNAI1 w komórkach NIH3T3.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała SNAI1 z KD wynoszącym 2,9 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-SNAI1, klon 1F16 10889, nr kat. ZRB1433, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko SNAI1 z palcem cynkowym i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko palca cynkowego SNAI1 (UniProt: O95863; znane również jako homolog białka ślimaka 1, białko sna, SNAI1) jest kodowane przez gen SNAI1 (znany również jako SNAH) (identyfikator genu: 6615) u człowieka. SNAI1 ulega ekspresji w różnych tkankach, przy czym najwyższą ekspresję obserwuje się w nerkach. Ulega również ekspresji w liniach komórek mezenchymalnych i nabłonkowych. Zawiera cztery domeny cynkowo-palcowe typu C2H2. SNAI1 jest zaangażowany w indukcję przejścia nabłonkowego do mezenchymalnego (EMT), tworzenie i utrzymanie mezodermy embrionalnej, zatrzymanie wzrostu, przeżycie i migrację komórek. Posiada domenę SNAG (aa 1-20), która konkuruje z histonem H3 o to samo miejsce wiązania w kompleksie demetylazy histonowej utworzonym przez KDM1A i RCOR1, a tym samym hamuje demetylację histonu H3 przy lizynie 4. Podczas EMT jest zaangażowany wraz z oksydazą lizylową typu 2 (LOXL2) w negatywną regulację transkrypcji heterochromatyny pericentromerycznej. Rekrutuje LOXL2 do regionów pericentromerycznych w celu utlenienia histonu H3 i represji transkrypcji, co prowadzi do uwolnienia składnika heterochromatyny CBX5/HP1A, który umożliwia reorganizację chromatyny i nabycie cech mezenchymalnych. SNAI1 jest zlokalizowany zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze. Po fosforylacji przez GSK-3b na wielu resztach serynowych w regionie N-końcowym, jest eksportowany z jądra do cytoplazmy, gdzie następuje fosforylacja motywu destrukcji i ubikwitynacja przez ligazę białkową E3 ubikwityny zawierającą powtórzenie b-transducyny (BTRC). Fosforylacja przez kinazę kazeinową 1e, prawdopodobnie przy serynie 104, zapewnia miejsce startowe dla późniejszej fosforylacji przez GSK-3b. Jego fosforylacja przez aktywowaną kinazę p21 (PAK1) może modulować jego aktywność transkrypcyjną poprzez promowanie zwiększonej akumulacji w jądrze. Fosforylacja seryny 11 i seryny 92 pozytywnie reguluje jego funkcje w indukcji EMT i przeżywalności komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany