Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZMS1199
Sigma-Aldrich
Anti-PSGL-1/CD162 Antibody, clone KPL-1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Ligand 1 glikoproteiny selektyny P, PSGL-1 Ligand selektyny P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KPL-1, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon KPL-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym 10889 wykrywającym PSGL-1/CD162. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Transfekowane PSGL-1 mysie komórki 300.19 pre B.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek HL-60.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PSGL-1/CD162 w lizatach komórek HL-60.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PSGL-1/CD162 w lizacie z ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PSGL-1/CD162 w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło PSGL-1/CD162 w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PSGL-1/CD162 w komórkach Jurkat.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Ligand glikoproteiny P-selektyny 1 (UniProt: Q14242; znany również jako ligand selektyny P PSGL-1, CD162) jest kodowany przez gen SELPLG (Gene ID: 6404) u człowieka. Leukocyty 12130 ligandów selektyny L, które mają kluczowe znaczenie dla interakcji leukocytów z leukocytami w miejscach zapalenia. PSGL-1 jest homodimerycznym białkiem połączonym dwusiarczkiem. Służy jako dominujący ligand L-selektyny leukocytów, który wykazuje odpowiednie determinanty węglowodanowe podobne do sialyl Lewis x (sLex) do rozpoznawania L-selektyny. Jego ekspresję obserwuje się w neutrofilach, monocytach i większości limfocytów. Ulega konstytutywnej ekspresji na wszystkich ludzkich limfocytach T krwi obwodowej, a także na limfocytach T wędrujących po skórze. Jest to jednoprzebiegowa, podobna do mucyny glikoproteina błonowa typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-17), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (18-320), domenę transbłonową (321-341) i domenę cytoplazmatyczną (342-412). Dojrzała forma jest generowana po rozszczepieniu regionu propeptydowego (aa 18-41). PSGL-1 jest proteoglikanem typu SLe(x), który poprzez wysokie 4595, zależne od wapnia interakcje z selektynami E, P i L, pośredniczy w szybkim toczeniu się leukocytów po powierzchniach naczyniowych podczas początkowych etapów zapalenia. Opisano dwie izoformy PSGL-1/CD162, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Tu, L., et al. (1999). J. Immunol. 163(9); 5070-5078; Fuhlbrigge, RC., et al. (1997). Nature. 389(6654); 978-981; Duivestijn, AM., et al. (1988). Am. J. Pathol. 130(1); 147-155).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Rekonstytucja
300 µg/ml po rekonstytucji w 25 µl na fiolkę. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)