MAB4092
Anti-P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 Antibody, clone KPL-1
clone KPL-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
PSGL-1, CD162
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KPL-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELPLG(6404)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Immunoprecipitation: 0.5% triton X-100 in TBS with proteinase inhibitors; 5 µg/500µL of whole cell lysate (350-500mg/mL total protein).
Functional blocking of P-selectin {Snapp KR et al 1998}.
Immunohistochemistry: Fresh frozen, acetone fixed sections
Immunohistochemistry in paraffin embedded tissues: formalin fixed, pretreatment standard citric acid pH 6.0, microwave treatment is recommended 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2