Kluczowe dokumenty
Z769533
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 1.9 L, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
Właściwości
model M1800
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-116R
wymiary łaźni
150 mm (6 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
objętość łaźni
1.9 L
Opis ogólny
Ultradźwiękowa łaźnia czyszcząca 1192 M jest wiodącą mechaniczną łaźnią ultradźwiękową. Została zaprojektowana z myślą o wydajności, kontroli, trwałości i niezawodności w różnych zastosowaniach.
Wszystkie wanny 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
  • Przetworniki przemysłowe 40 kHz
  • 60-minutowy zegar mechaniczny (może być ustawiony na pracę ciągłą)
  • Panel sterowania wieży
  • Wbudowany odpływ (½ i ¾ galona) lub odpływ boczny
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)