Kluczowe dokumenty
Z744122
Freezer box
W × L 3 in. × 3 in., without dividers
Synonim(y):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
Materiały
white
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FRSB-5000
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
3 in. × 3 in.
Opis ogólny
3" Freezer Box, Each
Zastosowanie
Cryogenics
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)