Kluczowe dokumenty
Z744120
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 100 tube(s)
Synonim(y):
pojemnik do zamrażarki, przechowywanie w zamrażarce, pojemnik do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
Materiały
white
Właściwości
to hold 100 tube(s)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FRSB-2000
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
2 in. × 2 in.
Opis ogólny
2" Pojemnik do zamrażarki z przegrodą/100 otworów
Zastosowanie
Kriogenika
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)