HS2860H
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box Cell Divider
Holds 81 x 1.5-2.0 mL tubes, pk of 12
Synonim(y):
Przekładka do zamrażarki, przechowywanie w kriowialach
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cardboard
Właściwości
Holds 81 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pk of 12
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS2860H
metody
cryopreservation: suitable
dołek śr.
12 mm
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- do przechowywania małych próbek i probówek
- przechowywanie w LN2 lub w zamrażarkach mechanicznych
- kolory pozwalają na łatwą identyfikację i sortowanie
- dolne otwory wentylacyjne umożliwiają szybszą cyrkulację i usuwanie zimnego powietrza, pary lub LN
- wszystkie pudełka mają wymiary 13,3 x 13,3 cm, do wyboru dwie różne wysokości
- Przechowywać w zamrażarkach mechanicznych lub w fazie gazowej LN2, -196ºC.
- Kolory ułatwiają identyfikację i sortowanie.
- Dolne otwory wentylacyjne pomagają w szybszej cyrkulacji i eliminacji zimnego powietrza, pary lub LN2.
- Wszystkie pudełka mają wymiary 13,3 * 13,3 cm, do wyboru są dwie różne wysokości
- Należy używać probówek, które mogą być przechowywane w wymaganej przez użytkownika temperaturze.
- Nie zaleca się autoklawowania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)