Z743626
Laser Tough-Tags™
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1500
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1500
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech TTGP-1050-B
dł. × szerokość
1.50 in. × 0.75 in.
kolor
blue
Opis ogólny
Tough-Tags to chemicznie obojętne etykiety, które silnie przylegają do mikroprobówek, probówek, pudełek do przechowywania i innych szkiełek mikroskopowych. Są odporne na temperatury od 121°C do -40°C i wytrzymują autoklawowanie, wrzące kąpiele wodne, temperatury zamrażania, rozpuszczalniki organiczne i środki żrące. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zaleca się unikanie powierzchni silikonowanych. Tough-Tags są idealne do dokładnej identyfikacji ważnych próbek przechowywanych w probówkach, mikropłytkach lub pudełkach, które będą autoklawowane lub przechowywane w umiarkowanych temperaturach zamrażarki.
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)