Kluczowe dokumenty
Z366226
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Tags
white, size 1.28 in. × 0.5 in.
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
polyester
white
opakowanie
pack of 2,125 ea (85 labels per sheet)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech TTLW-2016
rozmiar
1.28 in. × 0.5 in.
Opis ogólny
Tough-Tags to chemicznie obojętne etykiety, które silnie przylegają do mikroprobówek, probówek, pudełek do przechowywania i innych szkiełek mikroskopowych. Są odporne na temperatury od 121°C do -40°C i wytrzymują autoklawowanie, wrzące kąpiele wodne, temperatury zamrażania, rozpuszczalniki organiczne i środki żrące. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zaleca się unikanie powierzchni silikonowanych. Tough-Tags są idealne do dokładnej identyfikacji ważnych próbek przechowywanych w probówkach, mikropłytkach lub pudełkach, które będą autoklawowane lub przechowywane w umiarkowanych temperaturach zamrażarki.
Ideal for 1.5 mL tubes
Informacje prawne
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)