Kluczowe dokumenty
Z743431
Laser Cryo-Tags® sidewall
assorted colors, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Synonim(y):
cryogenic plate labels, freezer labels
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech RNBW-2400
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
1.50 in. × 0.25 in.
kolor
assorted colors
Opis ogólny
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Informacje prawne
D-230 is a registered trademark of Texaco
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1