Kluczowe dokumenty
Z743430
Laser Cryo-Tags®
yellow, L × W 3.0 in. × 2.0 in., pkg of 240 labels 20 sheets of 12 labels
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 240 labels 20 sheets of 12 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LCRY-3020-Y
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
3.0 in. × 2.0 in.
kolor
yellow
Opis ogólny
Cryo-Tags laser label sheets are specially designed to permanently accept laser printing. Able to withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Also able to withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
  • Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
  • Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji.
  • Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
  • Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
  • Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)