Merck
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Synonim(y):
Pierceable foil seal, reusable heat seal
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-106-115SR
szer. × dł.
115 mm × 500 m
Opis ogólny
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Zastosowanie
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Informacje prawne
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)