Z740332
PierceASeal Foil™ heat sealable seal
LabRoll™, W × L 78 mm × 610 m, sterile
Synonim(y):
Przebijalna plomba foliowa, Zgrzew wielokrotnego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
piercable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-106-078SR
szer. × dł.
78 mm × 610 m
Opis ogólny
Przebijalna plomba foliowa o dobrej odporności na rozpuszczalniki.
Cechy: Folia, wysoka odporność na rozpuszczalniki, w tym DMSO, nierozrywalna, dopuszczalne wielokrotne zgrzewanie/ponowne zgrzewanie, łatwa identyfikacja powierzchni zgrzewu, możliwość przebijania.
Kompatybilność: Polipropylen (PP), polistyren (PS).
Zakres integralności uszczelnienia: od -20°C do 120°C.
Cechy: Folia, wysoka odporność na rozpuszczalniki, w tym DMSO, nierozrywalna, dopuszczalne wielokrotne zgrzewanie/ponowne zgrzewanie, łatwa identyfikacja powierzchni zgrzewu, możliwość przebijania.
Kompatybilność: Polipropylen (PP), polistyren (PS).
Zakres integralności uszczelnienia: od -20°C do 120°C.
Zastosowanie
PCR, przechowywanie związków, wysyłka próbek, mogą być zaplombowane nad istniejącą uszczelką
Informacje prawne
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)