EP0030127854
632 folia termozgrzewalna
pkg of 100 ea
Synonim(y):
Folia termozgrzewalna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127854
Opis ogólny
Niezawodne uszczelnienie wszystkich płytek PCR. Folie 632 PCR zapewniają hermetyczne uszczelnienie płytek PCR.
Zastosowanie
Folia zgrzewająca 632 nadaje się do stosowania w systemach zautomatyzowanych.
Cechy i korzyści
- Folia termozgrzewalna632 jest używana do ciągłego blokowania z najlepszą ochroną przed parowaniem podczas PCR
- Wykonana z aluminium, może być przebijana i chroni próbki wrażliwe na światło.
- Łatwo usuwalna
- Integralność uszczelnienia wynosi od -80 °C do 100 °C
- Czas zgrzewania za pomocą zgrzewarki Eppendorf wynosi 4 sekundy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030127854-100EA | 4022536207544 |