Merck
EP0030127838
632 folia termozgrzewalna
PCR clean, pack of 100 ea
Synonim(y):
632 Folia termozgrzewalna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Materiały
clear polyester
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127838
metody
PCR: suitable
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Płytki można skutecznie uszczelnić za pomocą folii PCR. Folie PCR firmy Eppendorf zapewniają skuteczne i hermetyczne uszczelnienie płytek, aby lepiej chronić próbki PCR podczas zmian temperatury i przechowywania. Folie uszczelniające PCR mają doskonałą odporność chemiczną i zostały przetestowane pod kątem odporności na wybrane substancje powszechnie stosowane w laboratoriach.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
  • Hermetyczne uszczelnienie płytek wielodołkowych, szczególnie zalecane w przypadku małych objętości reakcji
  • Najlepsza ochrona przed parowaniem podczas PCR
  • Maksymalna przyczepność w wysokich temperaturach podczas PCR
  • Klapki samoprzylepne pomagają w pozycjonowaniu folii do zgrzewania
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)