Kluczowe dokumenty
Z740331
PeelASeal Foil heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 m × 125 mm, sterile
Synonim(y):
Nieprzepuszczalny laminat foliowy, odklejalna plomba termiczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-104-078SS
szer. × dł.
78 m × 125 mm
Opis ogólny
Zdzieralny laminat foliowy do płyt polipropylenowych.
Cechy: Laminat foliowy, dobra bariera dla cieczy, umiarkowana odporność na rozpuszczalniki, odklejalny (od zamrażarki -80°C), nieprzebijalny.
Kompatybilność: Płyty polipropylenowe (PP).
Zakres integralności uszczelnienia: -80°C do 110°C.
Zastosowanie
PCR, dobra bariera dla cieczy, krótkotrwałe przechowywanie związków w niskiej temperaturze, możliwość ponownego uszczelnienia
Informacje prawne
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)