Merck
Z740327
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabSheet, W × L 78 mm × 125 mm, sterile
Synonim(y):
non-pearceable film, plate seal, qPCR storage
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-101-078SS
szer. × dł.
78 mm × 125 mm
Opis ogólny
Features: Film, clear, peelable, good optical clarity, moderate solvent resistance, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Polystyrene (PS) & Cyclic Olefin Copolymer (COC) plates.
Seal integrity range: -80°C to 80°C.
Zastosowanie
qPCR, short term compoundstorage
Informacje prawne
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific