Kluczowe dokumenty
Z740325
ClearASeal Peel heat sealable seal
LabRoll, L × W 78 mm × 500 m, sterile
Synonim(y):
Niewidoczna folia, Przechowywanie qPCR, uszczelka płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IST Scientific IST-101-078SR
dł. × szerokość
78 mm × 500 m
Opis ogólny
Cechy: Folia, przezroczysta, zrywalna, dobra przejrzystość optyczna, umiarkowana odporność na rozpuszczalniki, zrywalna, nieprzebijalna.
Kompatybilność: Płyty z polipropylenu (PP), polietylenu (PE), polistyrenu (PS) i kopolimeru cyklicznych olefin (COC).
Zakres integralności uszczelnienia: -80°C do 80°C.
Zastosowanie
qPCR, krótkotrwałe przechowywanie związków
Informacje prawne
ClearASeal Peel is a trademark of IST Scientific
LabRoll is a trademark of IST Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)