Kluczowe dokumenty
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Materiały
aluminum
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific F2S-50
Parametry
-40 °C temp. range (120 °C)
szer. × dł.
78 mm × 128 mm
Informacje prawne
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)