Kluczowe dokumenty
Z740235
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki TLC na bazie tworzyw sztucznych
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
plastic support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05735.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Zastosowanie
  • [Opracowanie testu paskowego na obecność kwasu salicylowego]: Wykorzystując plastikowe arkusze TLC, badania te przyczyniają się do rozwoju diagnostyki klinicznej poprzez opracowanie szybkiego i skutecznego testu paskowego na obecność kwasu salicylowego, ułatwiającego szybką ocenę medyczną (Kirihara, Ishizawa, Ishiwata, 2005).
  • Sekwencja aminokwasowa pobudzającej owado-selektywnej toksyny z jadu skorpiona Buthus martensi Karsch: W badaniu tym zastosowano plastikowe arkusze TLC do rozdzielania złożonych mieszanin białek, zwiększając nasze zrozumienie związków bioaktywnych w badaniach jadu, co ma kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych farmaceutyków (Ji, Mansuelle, Xu, Granier, Kopeyan, Terakawa, Rochat, 1994).
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)