Kluczowe dokumenty
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki szklane do preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05744.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
500 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość porów
60 Å
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)