Z692786
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT254/312)
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cleaver CSL-MDOCUV254/312$
Opis ogólny
System składa się z:
Canon G12 digital
2MB karta pamięci
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. Kolorowy monitor TFT
Podwójny transiluminator UV 254/312 nm 12 x 12 cm
Canon G12 digital
2MB karta pamięci
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. Kolorowy monitor TFT
Podwójny transiluminator UV 254/312 nm 12 x 12 cm
Ta opcja łączy kompaktowy system dokumentacji żelowej microDOC z podwójnym traniluminatorem UV 254/312 nm 12 x 12 cm.
Dostępny z opcjonalnym oprogramowaniem 6678 1D. Główne funkcje oprogramowania obejmują: tworzenie pasów, odejmowanie tła, wykrywanie pasm, dekonwolucję profilu oraz kalibrację wielkości cząsteczkowej, pI i ilości.
Dostępny z opcjonalnym oprogramowaniem 6678 1D. Główne funkcje oprogramowania obejmują: tworzenie pasów, odejmowanie tła, wykrywanie pasm, dekonwolucję profilu oraz kalibrację wielkości cząsteczkowej, pI i ilości.
Informacje prawne
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)