Z688754
Nunc® IVF multidish
non-treated, 4 well dish, 1.9 cm2/well, 120/cs
Synonim(y):
4 well culture dish, 4 well multidish
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
square
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 120 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 179830
Dł. × szer. naczynia
66 mm × 66 mm
płytka dł. × szer.
66 mm × 66 mm
rozmiar
4 wells
powierzchnia
1.9 cm2 , per well
powierzchnia dołka
1.9 cm2
kolor
clear
przydatność
suitable for (in vitro fertilization)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Full batch control of all components in the final product for full traceability
- Unique certification based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test
- The certificate confirms: Sterility (SAL 10-6), Non-pyrogenicity, USP Class VI test
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)