Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Synonim(y):
4well plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Właściwości
lid
opakowanie
case of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 167063
dostępność
not available in North America
Dł. × szer. naczynia
128 mm × 86 mm
pojemność naczynia
20 mL
maksymalna pojemność
5 mL
rozmiar
4 wells
powierzchnia
21.8 cm2 , per well
pojemność robocza
5 mL
kolor
clear
typ wiązania
Nunclon Delta surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)