Z663778
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 1.0-2.0 mL vial/tube, W × L 41.28 mm × 15.24 mm, polyester
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polyester
white
opakowanie
roll of 250 labels
producent / nazwa handlowa
Brady PTL-76-461
dostępność
available only in EU
szer. × dł.
41.28 mm × 15.24 mm
Opis ogólny
- Samolaminujące przezroczyste etykiety poliestrowe3167 z matową białą strefą zadruku są idealne do oznaczania kabli, identyfikatorów laboratoryjnych lub ogólnych etykiet.
- Odporne na zabrudzenia i rozpuszczalniki etykiety posiadają trwały klej akrylowy i nadają się do druku termotransferowego.
- Do użytku z drukarkami: 706961Label Printer, 706971Label Printer (z adapterem nośnika), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200 Thermal Labeling System, TLS-PC LINK Thermal Labeling System.
Informacje prawne
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)