Key Documents
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
polyester
white
opakowanie
roll of 750 labels
producent / nazwa handlowa
Brady PTL-108-461
dostępność
available only in EU
metody
PCR: suitable
szer. × dł.
38.10 mm × 17.28 mm
Informacje prawne
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.