Kluczowe dokumenty
Z663093
Kern EW series Toploader balances
weighing capacity 6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
wejście AC/DC
230 V
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EW 6000-1M
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru nośności
6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
szer. × głębokość × wys.
180 mm × 230 mm × 85 mm
rozmiar platformy
172 mm × 142 mm
masa
2 kg
moc baterii
rechargeable
Opis ogólny
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)