Z742779
Kern EW-N series toploader balances
Kern EW 2200-2NM+YKA-03, weighing capacity 2200 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
Synonim(y):
waga, waga laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
220 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EW 2200-2NM+YKA-03
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: ±0.01 g, linearity: 0.01 g
platforma szer. × dł.
180 mm × 160 mm
Opis ogólny
- Program regulacji CAL do szybkiego ustawiania dokładności wagi przy użyciu zewnętrznego obciążnika testowego
- Stabilne zachowanie temperatury
- Krótki czas stabilizacji
- Konstrukcja odporna na wstrząsy
- Wysoka odporność na obciążenia narożne
- Wyświetlacz pojemności: Świeci się pasek pokazujący, jaka część zakresu ważenia jest jeszcze dostępna.
- Precyzyjne liczenie: Automatyczna optymalizacja masy referencyjnej stopniowo poprawia uśrednioną wartość masy sztuki
- Prowadzenie rejestru wartości masy zgodnie z GLP/ISO
- Określanie procentowe
- Sumowanie sztuk podczas liczenia
- Osłona przeciwprzeciągowa w standardzie dla modeli z płytką ważącą Ø 118 mm, przestrzeń ważenia WxDxH 158×130×78 mm
- Ochronna osłona robocza dołączona do dostawy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742779-1EA | 4061838807366 |