Z742765
Kern EG series Toploader balances
Kern EG 4200-2NM+YKA-03, weighing capacity 4200 g
Synonim(y):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
220 V AC, universal plug set
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern EG 4200-2NM+YKA-03
zakres pomiaru nośności
4200 g
szer. × głębokość × wys.
235 mm × 185 mm × 165 mm
platforma szer. × dł.
180 mm × 160 mm
masa
2 kg
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)