Z659738
Bandelin SONOREX™ Ultrasonic bath accessories
insert tub with lid for Z659673 and Z659029
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin KW 5
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × gł.
254 mm × 96 mm × 130 mm
Opis ogólny
For use with chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath.
Cechy i korzyści
- for chemically aggressive liquids
- protects the stainless steel tub
Informacje prawne
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)