Kluczowe dokumenty
Z657859
Hettich® centrifuge buckets
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1494 and 1724
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 12 x 1.1 - 7 mL tubes
Holds 2 x 25 mL tubes
Holds 30 x 0.4 mL tubes
Holds 5 x 4 - 10 mL tubes
Holds 6 x 9 - 15 mL tubes
Holds 9 x 1.5 - 2 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Hettich 1427
dostępność
available only in EU
not available in USA and Canada
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Opis ogólny
  • compatible with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)