Kluczowe dokumenty
Z653454
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 100 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 0761
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1481, 1490, 1495 (bucket)
Opis ogólny
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)