Z652555
Greiner CELLSTAR® serological pipette
capacity 50 mL , 0.5 mL accuracy
Synonim(y):
pipeta, pipeta serologiczna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.5mL
plugged
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 768180
pojemność
50 mL , 0.5 mL accuracy
Opis ogólny
Precision is aided by fine-line graduation printing providing accuracy of better than ±2%.
Cechy i korzyści
- Rozmiary 1 mL, 2 mL i 5 mL są wyposażone w rysowane końcówki, podczas gdy większe rozmiary mają formowane końcówki, aby zapewnić maksymalną dokładność.
- Pakowane pojedynczo, a następnie podwójnie dla dodatkowej ochrony
- Pasują do wszystkich standardowych urządzeń do pipetowania
- Zatkane bawełną dla bezpieczeństwa
- Sterylizowane za pomocą promieniowania γ
- Wolne od DNazy, RNazy i ludzkiego DNA
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)