Kluczowe dokumenty
Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Synonim(y):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations: no
opakowanie
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
producent / nazwa handlowa
Greiner 682201
metody
PCR: suitable
śr. korka
8.1 mm
pojemność
0.5 mL
Średnica
7.2 mm
przydatność
suitable for (PCR applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)