Kluczowe dokumenty
BR781305
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
Synonim(y):
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
opis
thin-walled
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
individual, attached flat cap
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781305
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
Opis ogólny
  • Probówki1191 PCR są przezroczyste z płaskim wieczkiem i wykonane z polipropylenu.
  • Pozbawione DNA, RNazy i DNazy.
  • Wolne od pirogenów i inhibitorów PCR.
  • Pracują w zakresie temperatur od -80°C do +121°C.
  • Kompatybilny z większością termocyklerów.
  • Jednolita grubość ścianek umożliwia optymalny transfer ciepła.
Cechy i korzyści
  • Cienkie ścianki zapewniają szybki transfer ciepła
  • Szczelnie zamykane pokrywy chronią próbki przed parowaniem
  • Dostępne kolory ułatwiające identyfikację próbek
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)