Kluczowe dokumenty
BR781333
BRAND® PCR tubes, strips of 8
attached single caps, low profile, capacity 0.15 mL
Synonim(y):
BIO-CERT, Paski do probówek PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
domed cap
polypropylene tube
opis
DNase-/RNase-free
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread push fit
attached single caps
opakowanie
pack of 120
producent / nazwa handlowa
BRAND 781333
metody
PCR: suitable
pojemność
0.15 mL
pojemność robocza
0.15 mL
przydatność
suitable for (for PCR)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Paski PCR na 8 i 12 probówek oferują elastyczne rozwiązanie do PCR lub qPCR. Nasadki kopułkowe zapewniają dodatkowy docisk przez pokrywę termocyklera. Płaskie nasadki są wymagane do qPCR. Dołączone paski nasadek można łatwo otwierać i zamykać jedną ręką. Oddzielne nasadki i paski folii nadają się do automatyzacji, ponieważ nie będą przeszkadzać robotom. Niezależnie od wybranej nasadki, wszystkie warianty niezawodnie uszczelniają naczynia, skutecznie chroniąc próbki przed parowaniem i zanieczyszczeniem. Wyjątkowo cienkie ścianki umożliwiają równomierne przenoszenie ciepła podczas procesu ogrzewania i chłodzenia, zapewniając krótki czas cyklu.
Zastosowanie
PCR, qPCR (tylko płaskie nasadki)
Cechy i korzyści
  • Wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie typów zakrętek i pasków folii
  • Zmniejszone straty związane z parowaniem dzięki szczelnie zamykającym się paskom korka
  • Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki zbiornika
  • Numerowane studzienki dla wyraźnej identyfikacji
  • Wolne od: DNA, RNA, DNazy, RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)